Print…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
117870-25ML 117870-100ML
SIAL117870-25MLEA 49.4 EUR
SIAL117870-25ML SIAL117870-100ML
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Peso Molecular: 148.2 g/mol
Ponto de ebulição: 236
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Densidade: 0.9883 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96
Número MDL : MFCD00009284
Número CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0