Print…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W208604-10KG-K W208604-1KG-K W208604-5KG-K
SIALW208604-10KG-KEA 840 EUR
SIALW208604-10KG-K SIALW208604-1KG-K SIALW208604-5KG-K
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Peso Molecular: 148.2 g/mol
Ponto de ebulição: 236
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Densidade: 0.9883 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96
Número MDL : MFCD00009284
Número CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0