trans-Anethole ≥98% (por GC)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
A13482.14
A13482.22
A13482.36
A13482.14EA
26
EUR
A13482.14
A13482.22
A13482.36
trans-Anethole ≥98% (por GC)
trans-Anethole
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 4180-23-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 232-235°
Beilstein Reference: 774229
Merck Reference: 14,643
MDL No.: MFCD00009284
Fórmula:
C₁₀H₁₂O Peso Molecular: 148.2 g/mol Ponto de ebulição: 232…235 °C Ponto de Fusão: 20…23 °C Densidade: 0.991 Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) |
Número MDL :
MFCD00009284 Número CAS: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 |