Fumaronitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14911.03
L14911.06
L14911.03EA
29.5
EUR
L14911.03
L14911.06
Fumaronitrile ≥98%
Fumaronitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 764-42-1
Molecular Formula: C4H2N2
Formula Weight: 78.07
Odour: Recognizable
Melting Point: 94-99°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 969245
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001928
Fórmula:
C₄H₂N₂ Ponto de ebulição: 186 °C Ponto de Fusão: 94…99 °C Densidade: 0,94 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001928 Número CAS: 764-42-1 EINECS: 212-122-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |