Print…
Fumaronitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
131016-25G 131016-5G
SIAL131016-25GEA 421 EUR
SIAL131016-25G SIAL131016-5G
Fumaronitrile, Sigma-Aldrich®
Fumaronitrile
Fórmula: C₄H₂N₂
Ponto de ebulição: 186 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 96 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001928
Número CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III