Print…
Tetracloreto de titânio 1 mol/l em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
378161000 378168000
378161000.EA 74.7 EUR
378161000. 378168000.
Tetracloreto de titânio 1 mol/l em tolueno, AcroSeal®
Tetracloreto de titânio
Fórmula: Cl₄Ti
Densidade: 0,964 g/cm³
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M