Print…
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202304-250G 202304-500G 202304-5G
SIAL202304-250GEA 159 EUR
SIAL202304-250G SIAL202304-500G SIAL202304-5G
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 425, Sigma-Aldrich®
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8