Polipropilenoglicol, M.W. ∼4,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40815.18
40815.30
40815.18EA
44.1
EUR
40815.18
40815.30
Polipropilenoglicol, M.W. ∼4,000
Polipropilenoglicol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779690
Fórmula:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084446 Número CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |