Print…
Polipropilenoglicol, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202355-250G 202355-500G
SIAL202355-250GEA 147 EUR
SIAL202355-250G SIAL202355-500G
Polipropilenoglicol, M.W. ∼4,000, Sigma-Aldrich®
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8