Polipropilenoglicol, M.W. 400
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40811.18
40811.30
40811.18EA
40.3
EUR
40811.18
40811.30
Polipropilenoglicol, M.W. 400
Polipropilenoglicol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01779680
Fórmula:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084446 Número CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |