Print…
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 3,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202347-250G 202347-500G 202347-5G
SIAL202347-250GEA 167 EUR
SIAL202347-250G SIAL202347-500G SIAL202347-5G
Polipropilenoglicol, M.W. ∼ 3,000, Sigma-Aldrich®
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8