Polipropilenoglicol, M.W. 2,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
L14699.AEEA
39.8
EUR
L14699.AE
L14699.AP
L14699.PG
Polipropilenoglicol, M.W. 2,000
Polipropilenoglicol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.4510
MDL No.: MFCD01779687
Fórmula:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Densidade: 1,002 Ponto de Inflamação: 194 °C (381 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084446 Número CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |