Print…
Polipropilenoglicol, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202339-250G 202339-500G 202339-5G
SIAL202339-250GEA 168 EUR
SIAL202339-250G SIAL202339-500G SIAL202339-5G
Polipropilenoglicol, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Polipropilenoglicol
Fórmula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Densidade: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 112,8 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084446
Número CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8