Print…
Polietileno glicol 8,000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P1458-25ML P1458-50ML
SIALP1458-25MLEA 80.8 EUR
SIALP1458-25ML SIALP1458-50ML
Polietileno glicol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 8000 g/mol
Ponto de ebulição: 250
Densidade: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779615
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729