Polietilenoglicol 200, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P3015-1KG
P3015-20KG
P3015-250G
P3015-500G
SIALP3015-1KGEA
80
EUR
SIALP3015-1KG
SIALP3015-20KG
SIALP3015-250G
SIALP3015-500G
Polietilenoglicol 200, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 200
Fórmula:
H(OCH₂CH₂)nOH Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –55…–40 °C Densidade: 1,124 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01779596 Número CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |