Print…
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: PEG 1,450, Ethylene glycol polymer 1450, PEG 1450
P5402-1KG P5402-2.5KG P5402-500G
SIALP5402-1KGEA 62.9 EUR
SIALP5402-1KG SIALP5402-2.5KG SIALP5402-500G
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 1,450
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1450 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2