Print…
Polietilenoglicol 1000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
P3515-1KG P3515-250G P3515-500G
SIALP3515-1KGEA 128 EUR
SIALP3515-1KG SIALP3515-250G SIALP3515-500G
Polietilenoglicol 1000, Sigma-Aldrich®
Polietilenoglicol 1000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…40 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651