Print…
Phenylacetyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
130301000 130305000
ACRO130301000EA 44.3 EUR
ACRO130301000 ACRO130305000
Phenylacetyl chloride 98%
Phenylacetyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 94…95 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 91 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000729
Número CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %