Phenylacetyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
B24987.0BEA
271
EUR
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
Phenylacetyl chloride ≥98%
Phenylacetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Fórmula:
C₈H₇ClO Ponto de ebulição: 225 °C Ponto de Fusão: 91 °C Densidade: 1,168 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000729 Número CAS: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |