Print…
Hidróxido de sódio solução padronizada 0.01 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35620.K2 35620.M4
35620.K2EA 40.5 EUR
35620.K2 35620.M4
Hidróxido de sódio solução padronizada 0.01 N em solução aquosa
Hidróxido de sódio
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548
Fórmula: NaOH
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III