Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0%, pó, ultra puro Bioreagent para cromatografia líquida, para biologia molecular, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
4062-01EA 129.37 EUR
4062-01 4062-05
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0%, pó, ultra puro Bioreagent para cromatografia líquida, para biologia molecular, J.T.Baker®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Fórmula: Na₂HPO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %