Print…
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Sodium cobaltnitrite, Trisodium hexanitritocobaltate
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 289.57 EUR
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Fórmula: Na₃Co(NO₂)₆
Peso Molecular: 403.94 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003512
Número CAS: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying