Print…
L(-)-Sorbose, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
567692-1 567692-250
567692-1EA 1520 EUR
567692-1 567692-250
L(-)-Sorbose, Millipore®
L(-)-Sorbose
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Ponto de ebulição: 380 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151097
Número CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874