Print…
Ácido glicólico ≥70%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
420603-18L 420603-1L 420603-4L
SIAL420603-18LEA 441 EUR
SIAL420603-18L SIAL420603-1L SIAL420603-4L
Ácido glicólico ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Densidade: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II