Print…
Ácido glicólico 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
420581-500ML 420581-100ML
SIAL420581-500MLEA 111 EUR
SIAL420581-500ML SIAL420581-100ML
Ácido glicólico 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Densidade: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II