Print…
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caproic acid amyl ester, Amyl caproate, Hexanoic acid amyl ester, Caproic acid pentyl ester, Hexanoic acid pentyl ester, Amyl hexanoate, Pentyl hexanoate, Pentyl caproate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W207403-100G W207403-1KG W207403-20KG W207403-9KG W207403-SAMPLE
SIALW207403-100GEA 97 EUR
SIALW207403-100G SIALW207403-1KG SIALW207403-20KG SIALW207403-9KG SIALW207403-SAMPLE
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Pentyl hexanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 225
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00027281
Número CAS: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 13,00609