Print…
Hexyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexanoic acid hexyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W257206-1KG-K W257206-20KG-K W257206-9KG-K
SIALW257206-1KG-KEA 112 EUR
SIALW257206-1KG-K SIALW257206-20KG-K SIALW257206-9KG-K
Hexyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Hexyl hexanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Ponto de ebulição: 245…246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.863 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00053808
Número CAS: 6378-65-0
EINECS: 228-952-4