Print…
Allyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W203203-1KG-K W203203-20KG-K W203203-4KG-K
SIALW203203-1KG-KEA 90.8 EUR
SIALW203203-1KG-K SIALW203203-20KG-K SIALW203203-4KG-K
Allyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Allyl hexanoate
Fórmula: C₉H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 75 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00038339
Número CAS: 123-68-2
EINECS: 204-642-4