Print…
Butyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexanoic acid butyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W220108-1KG-K W220108-4KG-K
SIALW220108-1KG-KEA 119 EUR
SIALW220108-1KG-K SIALW220108-4KG-K
Butyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Butyl hexanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Densidade: 0.866 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00053804
Número CAS: 626-82-4
EINECS: 210-964-6