Print…
Isopentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopentyl hexanoate, Isoamyl caproate, Isoamyl hexanoate, Hexanoic acid Isopentyl ester, Hexanoic acid isoamyl ester, Isopentyl caproate, Caproic acid isoamyl ester, Caproic acid isopentyl ester, 3-Methylbutyl hexanoate, Hexanoic acid isopentyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W207500-1KG-K W207500-9KG-K
SIALW207500-1KG-KEA 129 EUR
SIALW207500-1KG-K SIALW207500-9KG-K
Isopentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl hexanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Densidade: 0.861 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00027280
Número CAS: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8