Print…

Isobutyl hexanoate, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Hexanoic acid Isobutyl ester

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W220205-20KG W220205-9KG
SIALW220205-20KGEA 1230 EUR
SIALW220205-20KG SIALW220205-9KG
Isobutyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl hexanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 348
Densidade: 0.856 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00048870
Número CAS: 105-79-3
EINECS: 203-332-6

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR