Print…
Ácido acético ≥75%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
1.37011.1000EA 121 EUR
1.37011.1000 1.37011.9025 1.37011.9950
Ácido acético ≥75%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido acético
Atenção: Store at +15°C to +25°C.
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM