Print…
Ácido acético 1% (v/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35569.AP 35569.K2
35569.APEA 30.6 EUR
35569.AP 35569.K2
Ácido acético 1% (v/v) em solução aquosa
Ácido acético
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00036152
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM