Print…
Cloreto de dicloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D55008-100G D55008-500G
SIALD55008-100GEA 94.3 EUR
SIALD55008-100G SIALD55008-500G
Cloreto de dicloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de dicloroacetilo
Fórmula: C₂HCl₃O
Ponto de ebulição: 107 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Número MDL : MFCD00000840
Número CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03078