Cloreto de dicloroacetilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22296.22
B22296.36
B22296.22EA
38.6
EUR
B22296.22
B22296.36
Cloreto de dicloroacetilo ≥97%
Cloreto de dicloroacetilo
Purity: 97%
CAS No.: 79-36-7
Molecular Formula: Cl2CHCOCl
Formula Weight: 147.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 107-108°
Merck Reference: 14,3053
UN No.: 1765
MDL No.: MFCD00000840
Fórmula:
C₂HCl₃O Ponto de ebulição: 107…108 °C Densidade: 1,532 Ponto de Inflamação: 66 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000840 Número CAS: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN: 1765 ADR: 8,II Merck Index: 14,3053 |