Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
57.4
EUR
B25399.03
B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Fórmula:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Ponto de ebulição: 200 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 37…41 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041358 Número CAS: 5335-87-5 |