Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Bis(4-chlorophenyl) disulphide
B25604.06
B25604.14
B25604.06EA
66.5
EUR
B25604.06
B25604.14
Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Fórmula:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Ponto de Fusão: 71…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013642 Número CAS: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |