Print…
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
L11800.18 L11800.30
L11800.18EA 74.3 EUR
L11800.18 L11800.30
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, Grau técnico
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide)
Purity: 90% CAS No.: 1892-29-1 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 25° Boiling Point: 158-163°/3.5mm Beilstein Reference: 1735851 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002906
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 158…163 °C (3,5 mmHg)
Ponto de Fusão: ∼ 25 °C
Densidade: 1,261
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002906
Número CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III