Print…
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl disulphide, 2,2'-Dithiobisethanol, 2,2'-Dithiodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) disulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
380474-250ML 380474-50ML
SIAL380474-250MLEA 472 EUR
SIAL380474-250ML SIAL380474-50ML
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide), Sigma-Aldrich®
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide)
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de ebulição: 307 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27,5 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002906
Número CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III