Print…
Cloreto de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
8.02411.0005EA 38.1 EUR
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
Cloreto de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cloroacetilo
Fórmula: C₂H₂Cl₂O
Ponto de ebulição: 105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22,5 °C
Densidade: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000725
Número CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,02074