Print…
Cloreto de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
22880-100ML 22880-1L 22880-500ML
SIAL22880-100MLEA 37 EUR
SIAL22880-100ML SIAL22880-1L SIAL22880-500ML
Cloreto de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cloroacetilo
Fórmula: C₂H₂Cl₂O
Peso Molecular: 112.94 g/mol
Ponto de ebulição: 105
Ponto de Fusão: –22.5 °C
Densidade: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Número MDL : MFCD00000725
Número CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02074