Print…
Sodium chlorodifluoroacetate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
404590250 404590050 404591000
ACRO404590250EA 60.7 EUR
ACRO404590250 ACRO404590050 ACRO404591000
Sodium chlorodifluoroacetate 96%
Sodium chlorodifluoroacetate
Fórmula: C₂ClF₂NaO₂
Ponto de Fusão: 195…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064771
Número CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥95 %