Print…
Sodium chlorodifluoroacetate 97%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
A15756.14 A15756.22 A15756.36
A15756.14EA 72.6 EUR
A15756.14 A15756.22 A15756.36
Sodium chlorodifluoroacetate 97%, hastes
Sodium chlorodifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 1895-39-2 Molecular Formula: ClCF2CO2Na Formula Weight: 152.46 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 4162363
Fórmula: C₂ClF₂NaO₂
Peso Molecular: 152.46 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064771
Número CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0