Print…
Tricloreto de boro 1 M em hexano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198921000 198928000
198921000.EA 76.1 EUR
198921000. 198928000.
Tricloreto de boro 1 M em hexano, AcroSeal®
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 0.738 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3 I
Merck Index: 12,01378
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M