Print…
Tricloreto de boro 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
178934-100ML 178934-800ML
SIAL178934-100MLEA 134 EUR
SIAL178934-100ML SIAL178934-800ML
Tricloreto de boro 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 1.876
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01378