Print…
Tribrometo de boro 1 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
378191000 378198000
378191000.EA 74.7 EUR
378191000. 378198000.
Tribrometo de boro 1 M em heptano, AcroSeal®
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C
Ponto de Fusão: -46
Densidade: 0.869 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3384
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Encomendar
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M