Print…
Tribrometo de boro 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
L14880.ACEA 59.8 EUR
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
Tribrometo de boro 1 M em diclorometano
Tribrometo de boro
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Refractive Index: 1.4340 Merck Reference: 14,1347 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00011312
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 91.2
Ponto de Fusão: -46
Densidade: 1.467
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,1347