Print…
Tribrometo de boro 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
211222-100ML 211222-800ML
SIAL211222-100MLEA 261 EUR
SIAL211222-100ML SIAL211222-800ML
Tribrometo de boro 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 91.2
Ponto de Fusão: -46
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
Merck Index: 13,01337