Print…
Tribrometo de boro 1 M em cloreto de metileno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 59.6 EUR
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Tribrometo de boro 1 M em cloreto de metileno
Tribrometo de boro
Fórmula: BBr₃
Peso Molecular: 250.52 g/mol
Ponto de ebulição: 91.2
Ponto de Fusão: -46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011312
Número CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Encomendar
Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M