Print…
(±)-Pipecolinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P45850-100G P45850-25G
SIALP45850-100GEA 188 EUR
SIALP45850-100G SIALP45850-25G
(±)-Pipecolinic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Pipecolinic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00064347
Número CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3